Descripción
El tubo de diálisis con un MWCO de 3500, 7000 y 10 000 SnakeSkin es un tubo de membrana de diálisis tradicional fácil y listo para usar que permite la desalinización y el intercambio de tampones para muestras de 10 a 100 ml. Las pinzas para tubos de diálisis SnakeSkin son cierres resistentes para tubos no flotantes recomendadas para su uso con tubos de diálisis SnakeSkin, pero son adecuadas para cualquier tubo de diálisis con diámetros de tubo planos de hasta 50 mm.
El proceso de plegado de la membrana SnakeSkin no altera el MWCO del tubo. Además, cualquier contaminante de bajo MW presente se elimina durante el proceso de diálisis. Los tubos de diálisis SnakeSkin están fabricados con el mismo tipo de celulosa regenerada que los tubos planos, por lo que su rendimiento de diálisis es el mismo que el de los tubos convencionales.
Características de los tubos de diálisis SnakeSkin:
• Cómodo — Tubo plegado prehumedecido y listo para su uso
• Alta recuperación — Superior al 90 % de recuperación de proteínas
• Velocidad — La diálisis generalmente se completa en 4–6 horas
• Estabilidad — Compatible con una gran variedad de soluciones de laboratorio, incluidos ácidos, bases, disolventes hidrófobos y alcoholes
Características de las pinzas para tubos de diálisis SnakeSkin:
• Duradera — Composición de poliamida de larga duración
• Cierre en cola de milano — Evita la pérdida de muestras
• Resistencia al calor — Esterilizable en autoclave hasta 134 °C
Los tubos de diálisis SnakeSkin, MWCO de 3500 o 10 000, se componen de celulosa regenerada y se suministran como un tubo abierto y plegado (telescópico). Se suministran en tiras de 20 cm con 10,5 metros de tubos de diálisis con un diámetro interior (DI) circular de 16, 22 o 35 mm. Con capacidad similar a los tubos de ancho plano secos de 10,5 metros y de 23 a 50 de diámetro, los tubos de diálisis SnakeSkin hidratados tienen capacidad para ∼2–10 ml de muestra por centímetro de longitud.
Los tubos de diálisis SnakeSkin de MWCO de 7000 se suministran en varillas de 20 cm que contienen 10,5 metros de tubos de diálisis con un diámetro interno circular de 22 mm. Con la misma capacidad que los tubos de ancho plano secos de 10,5 metros y de 34 mm de diámetro, los tubos de diálisis SnakeSkin hidratados tienen una capacidad de ∼3,7 ml de muestra por centímetro de longitud.
Especificaciones de los tubos con MWCO de 3500:
• Tipo de membrana: celulosa regenerada
• Grosor seco nominal de tubos: 0,9–1,2 mil (22–30 µm)
• Contenido de glicerol: trazas
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Especificaciones de los tubos con MWCO de 7000:
• Tipo de membrana: celulosa regenerada
• Grosor seco nominal de tubos: 0,9–1,2 mil (22–30 µm)
• Contenido de glicerol: 13 %
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Especificaciones de los tubos con MWCO de 10 000:
• Tipo de membrana: celulosa regenerada
• Grosor seco nominal de tubos: 0,9–1,2 mil (22–30 µm)
• Contenido de glicerol: 21%
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Especificaciones de las pinzas para diálisis:
• Altura: 10 mm
• Anchura: 16 mm
• Longitud interna: 50 mm (ancho máximo de cierre)
• Longitud externa: 66 mm (extremo a extremo)
• Composición: derivado de poliamida (nailon)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubos para diálisis |
| Línea de productos | SnakeSkin |
| MWCO | 10 kDa |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Material | Celulosa |
| Formato | Tubing |
| Diámetro (métrico) | 22 mm de diámetro interior |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Suficiente para | Aproximadamente 19 ml por 5 cm de longitud (más 2,5 cm en cada extremo para el tapón), permite 100 usos |
| Cantidad | 10,5 m |
| Mostrar más |