Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga con tapón a presión plano
Código de producto. 11545534 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Natural
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11545534
Marca: Thermo Scientific™ 3439
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tubos para centrífuga con tapón a presión plano Thermo Scientific™ incluyen un tapón plano y no tienen áreas mate ni graduaciones.
  • Con tapón plano
  • Sin áreas mate ni graduaciones
  • Certificado de ausencia de ARNasa/ADNasa, ARN/ADN, ATP y pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Plano
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, ATP, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN.
Descripción Tubo de centrifugación con tapones a presión planos
Capacidad (métrico) 0,6 ml
Color Natural
Material Polipropileno
Envase 10 bolsas de 100
Esterilidad Estéril
Graduated No
RCF máx. 25000xG.