Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga con tapón a presión plano
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Natural
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Los tubos para centrífuga con tapón a presión plano Thermo Scientific™ incluyen un tapón plano y no tienen áreas mate ni graduaciones.
- Con tapón plano
- Sin áreas mate ni graduaciones
- Certificado de ausencia de ARNasa/ADNasa, ARN/ADN, ATP y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Plano |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, ATP, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN. |
| Descripción | Tubo de centrifugación con tapones a presión planos |
| Capacidad (métrico) | 0,6 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 10 bolsas de 100 |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | No |
| RCF máx. | 25000xG. |