Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas de baja retención con tapón a presión
GREENER_CHOICE
Mejore la recuperación de muestras reduciendo significativamente la unión de las superficies con estos tubos que no tienen aditivos ni revestimientos.
Marca:  Thermo Scientific™ 3451
19.29 EUR hasta el 2025-03-14
Use el código promocional "24150" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11569914
  • 28.45€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Plano
1.5 ml
Polipropileno
Estéril
26 kxG
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, adenosín trifosfato (ATP), inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN.
Natural
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja
Sí
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote60897834 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/02/2025 Catalog Number3451
Número de lote60883087 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/02/2025 Catalog Number3451
Número de lote60912419 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/02/2025 Catalog Number3451
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 92% en equipos para el manejo de líquidos
    Promo Code: 24150
    Expires2025-03-14
    Days
    0
    Hours
    6
    Minutes
    25
    Seconds
    52
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    46
    Hours
    17
    Minutes
    34
    Seconds
    7
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas de baja retención con tapón a presión > Graduaciones de 1,5 ml, estériles, naturales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.