Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 0.5 mL - Microtube
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-194501 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Incolora
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Envase:
Bolsa
RCF máx.:
30 000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 15615367
Marca: Eppendorf™ 0030123603
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 0.5 mL - Microtube ensures secure sample storage. With a unique locking mechanism, these tubes prevent accidental opening, safeguarding precious samples. Ideal for PCR, these tubes offer reliability and ease in a compact design.
  • La tapa con bisagra evita aperturas accidentales durante la incubación y el almacenamiento
  • El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
  • Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación para molde (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
  • Estabilidad de centrifugación g-Safe™ de hasta 30 000 x g que evita la pérdida de muestras debido a la rotura del tubo
  • Proporciona una seguridad adicional al trabajar con muestras peligrosas
  • Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
  • Tapa mate de gran tamaño, superficie en el lateral para facilitar el etiquetado
  • Funciona con temperaturas comprendidas entre los - 86° y los 100 °C
  • Capacidad de esterilización en autoclave (121 °C, 20 min)
Información de órdenes
Assorted packages include 100 each of natural, blue, green, red and yellow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapa con bisagra
Color del tapón Incolora
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Incolora
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Incubación y almacenamiento
N.° por paquete 10 x 50
Envase Bolsa
Intervalo de temperatura (imperial) -122.8°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De −86° a 100 °C
Esterilidad No estéril
Grado de pureza o calidad Apto para análisis forenses de ADN
Graduated Sí
Capacidad (imperial) 0.02 oz.
Tipo de tapón Safe-lock Lid
RCF máx. 30 000 x g
Forma Cylindrical
Tipo de producto Locking Snap-cap Microtube