Learn More
Fisherbrand™ Vial con tapón a presión, vidrio transparente
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (métrico):
9,1 ml
14 mL
15 mL
27 ml
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 9,1 ml |
| Estilo de cuello | Vial Shell |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Cantidad | 100 |
| Tamaño del tapón | ND18 |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction