Learn More
Fisherbrand™ Vial con tapón a presión, vidrio transparente
Código de producto. 10749644 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
9,1 ml
14 mL
15 mL
27 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10749644 14 mL paquete de 100
10495982 9,1 ml paquete de 100
11580535 15 mL paquete de 100
10335582 27 ml paquete de 100
4 options
Código de producto. 10749644
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recomendado para HPLC.
  • Un práctico y económico vial para análisis habituales
  • Transparente
  • Vidrio
  • Fondo plano
Requiere: Tapón a presión de PE de 18 mm (se vende por separado; consulte 11797607).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 14 mL
Estilo de cuello Vial Shell
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) 0,5 mL
Volumen de trabajo (métrico) 12,7 mL
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND18
Marking Spot No
Altura (métrico) 50 mm
Tipo de producto 3ª clase hidrolítica