Learn More
Kit multiplex SNaPshot™
Use this system to screen and confirm SNPs, detect minor sequence variations, fingerprint bacterial artificial chromosomes.
Marca:  ABI Applied Biosystems 4323155
Detalles adicionales : Peso : 0.59420kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15899756
  • 28640.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Utilice este sistema para filtrar y confirmar los SNP, detectar variaciones de secuencia menores, obtener huellas genéticas de cromosomas bacterianos artificiales.
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Especificaciones
Capilar, 61 cm de longitud de capilares, secuenciación, temperatura ambiente, para analizador genético 310
Kit multiplex SNaPshot™
5000