Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
El kit multiplex SNaPshot™ forma parte del sistemas de multiplexado SNaPshot™.El método basado en la extensión de cebadores del sistema de multiplexado SNaPshot™ permite multiplexar hasta 10 polimorfismos de un solo nucleótido (SNP).
Marca: Applied Biosystems™ 4323161
4997.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Includes: Mezcla de reacción preparada multiplex SNaPshot™ (para 1000 reacciones), mezcla de cebadores de control multiplex SNaPshot™ (30 μl), molde de control multiplex SNaPshot™ (60 μl)
Descripción
- Analice hasta 10 SNP de diferentes ampliconos en una reacción de extensión de base única.
- Separe los loci de SNP que difieren en un solo par de bases.
- El aumento de la sensibilidad en comparación con la secuenciación estándar permite la detección de variantes menores (por ejemplo, mutaciones somáticas) en una muestra de prueba.
- Reduzca la complejidad de sus experimentos con este sistema de identificación de genotipos fácil de usa y rentable.
- Una gran cantidad de literatura científica demuestra la utilidad de la identificación de genotipos, la detección de mutaciones y el mapeo.
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Contiene: • Mezcla de reacción preparada multiplex Snapshot™ (para 1000 reacciones) • Mezcla de cebadores de control multiplex Snapshot™ (30 μl) • Molde de control multiplex Snapshot™ (60 μl) Almacenar entre -15 °C y -25 °C en un congelador a temperatura constante. |
|
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa AmpliTaq | |
Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500 | |
SNaPshot™ | |
1,000 reactions | |
Software GeneMapper™ | |
Genotipado | |
1000 reacciones |
Kit multiplex Snapshot™, 1000 reacciones, método de detección por electroforesis capilar, tipo de muestra de ADN, ADN polimerasa AmpliTaq™, SNP (conocidos) objetivo de identificación de genotipos, compatibilidad con multiplexing de alto rendimiento, compatibilidad con oligos cebador-sonda sin etiquetar | |
Tubo | |
Identificación de genotipos de SNP (basado en análisis de fragmentos), extensión de cebadores | |
Multiplexado | |
Kit multiplex | |
Hielo seco | |
SNP (conocidos) | |
No | |
ADN |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido