Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
El kit multiplex SNaPshot™ forma parte del sistemas de multiplexado SNaPshot™.El método basado en la extensión de cebadores del sistema de multiplexado SNaPshot™ permite multiplexar hasta 10 polimorfismos de un solo nucleótido (SNP).
Marca: Applied Biosystems™ 4323151
522.60 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Mezcla de reacción preparada multiplex SNaPshot® (para 100 reacciones), mezcla de cebadores de control multiplex SNaPshot® (30 μL), molde de control multiplex (60 μL) SNaPshot®, protocolo
Descripción
- Realice la extensión multiplexada de base única de hasta 10 SNP.
- Analice varios SNP independientemente de la posición del cromosoma.
- Separe los loci de SNP que difieren en un solo par de bases.
- Realice un análisis sólido de varios SNP con solo una pequeña cantidad de molde amplificado.
- Reduzca los gastos con este sistema de precio moderado.
- Reduzca la complejidad de los experimentos con esta técnica de extensión de base única probada y fácil de entender.
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Contiene: • Mezcla de reacción preparada multiplex Snapshot™ (para 100 reacciones) • Mezcla de cebadores de control multiplex Snapshot™ (30 μl) • Molde de control multiplex Snapshot™ (60 μl) • Protocolo Almacenar entre -15 °C y -25 °C en un congelador a temperatura constante. |
|
Kit | |
Identificación de genotipos de SNP (basado en análisis de fragmentos), extensión de cebadores | |
SNaPshot™ | |
9 h | |
SNP (conocidos) | |
100 reacciones, con protocolo |
Sonda de cebado | |
9 hora | |
Analizador genético 310, Analizador genético 3100-Avant, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500 | |
Kit de multiplexing | |
Todas las especies | |
Genotipado | |
ADN |
Para uso exclusivo en investigación