Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
El kit multiplex SNaPshot™ forma parte del sistemas de multiplexado SNaPshot™.El método basado en la extensión de cebadores del sistema de multiplexado SNaPshot™ permite multiplexar hasta 10 polimorfismos de un solo nucleótido (SNP).
Marca:  Applied Biosystems™ 4323159
671.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909182
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Mezcla de reacción preparada multiplex SNaPshot® (para 100 reacciones), mezcla de cebadores de control multiplex SNaPshot® (30 μL), molde de control multiplex SNaPshot® (60 μL)
Descripción
Descripción
  • Analice hasta 10 SNP de diferentes ampliconos en una reacción de extensión de base única.
  • Separe los loci de SNP que difieren en un solo par de bases.
  • El aumento de la sensibilidad en comparación con la secuenciación estándar permite la detección de variantes menores (por ejemplo, mutaciones somáticas) en una muestra de prueba.
  • Reduzca la complejidad de sus experimentos con este sistema de identificación de genotipos fácil de usa y rentable.
  • Una gran cantidad de literatura científica demuestra la utilidad de la identificación de genotipos, la detección de mutaciones y el mapeo.
Información de órdenes
Unidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contiene:
• Mezcla de reacción preparada multiplex Snapshot™ (para 100 reacciones)
• Mezcla de cebadores de control multiplex Snapshot™ (30 μl)
• Molde de control multiplex Snapshot™ (60 μl)
Almacenar entre -15 °C y -25 °C en un congelador a temperatura constante.
Sonda de cebado
ADN polimerasa AmpliTaq
Identificación de genotipos de SNP (basado en análisis de fragmentos), extensión de cebadores
Multiplexado
Kit de multiplexing
8 h
Software GeneMapper™
SNP (conocidos)
No
ADN
Kit multiplex Snapshot™, 100 reacciones, método de detección por electroforesis capilar, tipo de muestra de ADN, ADN polimerasa AmpliTaq™, SNP (conocidos) objetivo de identificación de genotipos, compatibilidad con multiplexing de alto rendimiento, compatibilidad con oligos cebador-sonda sin etiquetar
Tubo
8 h
Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador genético SeqStudio, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500
SNaPshot™
100 reactions
Hielo seco
Todas las especies
Genotipado
100 reacciones
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación