Learn More
Kolmi Hopen™ Snooded Polypropylene Caps, 40 g/m2 Weight
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Incluye:
Gorros y bolsas de polietileno
Gorros y caja dispensadora
Descripción
- Protege completamente y sostiene el pelo largo
- Transmite imagen profesional
- Posibilidad de utilizar un código de color para el seguimiento
- Peso del tejido 40 g/m2
Especificaciones
Especificaciones
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Tipo de diseño | Gorro con redecilla |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 100/paq. |
Longitud (métrico) | 28 cm (gorro), 23 cm (redecilla), 7 cm (visera) |
Incluye | Gorros y bolsas de polietileno |
Para utilizar con (aplicación) | Industrial, laboratorio |