Learn More
Buerkle™ Máquina de hielo seco SnowPack™
Código de producto. p-8002765
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
Tableta de 50 x 30 mm
Tableta de 80 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10543451 Tableta de 50 x 30 mm cada uno
10221865 Tableta de 80 x 60 mm 1 PCS
2 options
Código de producto. 10543451
Marca: Buerkle™ 98050030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La máquina de hielo seco Buerkle™ SnowPack™ permite obtener una tableta de hielo seco de -79 °C, sin tecnología complicada ni electricidad.
  • Medios de refrigeración ideales para el transporte de muestras
  • El rendimiento depende de la presión y la temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) Tableta de 50 x 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Medios de refrigeración ideales para el transporte de muestras, utilizados en hospitales, universidades, escuelas, institutos, laboratorios, en la industria química y en instalaciones de pruebas de materiales
Para utilizar con (equipo) Frasco de CO2 con tubo vertical
Peso (métrico) 50 g
Tipo de producto Máquina de hielo seco Snowpack