Learn More
Lenz Laborglasintrumente Socket Members, Inch Range
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01201302
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10047760
  • 130.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a DIN 12264 y además de la norma
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
S 13/2
Vidrio Duran