Learn More
Lenz Laborglasintrumente Sockets
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01100185
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10333141
  • 114.48€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a la forma E DIN 12249, además del estándar DIN
  • Tomas cónicas esmeriladas
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
NS 85/55
Vidrio Duran