Learn More
Lenz Laborglasintrumente Sockets
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100155
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a la forma E DIN 12249, además del estándar DIN
- Tomas cónicas esmeriladas
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
NS 55/44 | |
Vidrio Duran |