Learn More
SOCS-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 358.05€
Especificaciones
Antígeno SOCS-1
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18608325
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-98892-100ul
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
326.00€
307.65€ / 100 microlitros
Ahorro 18.35€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18666925
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-98892-200ul
200 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
379.00€
358.05€ / 200 microlitros
Ahorro 20.95€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18687625
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-98892-50ul
50 μg
227.00€
50 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
SOCS-1 Polyclonal antibody specifically detects SOCS-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
SOCS-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
0.2 um filtered solution in PBS
8651
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
JABTec-interacting protein 3, JAK binding protein, JAK-binding protein, SOCS-1CIS1, SSI-1CISH1, SSI1cytokine-inducible SH2 protein 1, STAT induced SH3 protein 1, STAT-induced STAT inhibitor 1, suppressor of cytokine signaling 1, TIP-3, TIP3Cish1
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human SOCS-1.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.