Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de vidrio de sosa serie 200
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12821438
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,800 a 1,000 g/ml
De 1,00 a 1,20 g/ml
De 1,200 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,600 g/ml
De 1,600 a 1,800 g/ml
De 1,800 a 2,000 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12821438
Marca: Brannan™ 10/506/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compara la densidad relativa de un líquido determinado con esa misma cantidad de agua a 15.6 °C (60 °F). Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ serie 200 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • 250 mm de longitud
  • Subdivisión de escala de 0,002
  • Precisión de ±0,002 de gravedad específica
  • Incluye tubo de plástico protector
  • Disponible ajustado para tensión superficial baja o media
  • Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Cantidad Paquete de 1
Tipo Hidrómetro de gravedad específica
Exactitud 0.004g/mL
Incrementos 0.002g/mL
Certificaciones/conformidad ISO 650, 916
Longitud (métrico) 250 mm
Material Vidrio
Tipo de lastre Granalla de acero
Intervalo de Baume De 1,8 a 2 g/ml
Para utilizar con (aplicación) Tensión superficial media
Intervalo de gravedad específica De 1,800 a 2,000 g/ml
Temperature of Standardization de 15,6 °C