Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de vidrio de sosa serie 200
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,800 a 1,000 g/ml
De 1,00 a 1,20 g/ml
De 1,200 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,600 g/ml
De 1,600 a 1,800 g/ml
De 1,800 a 2,000 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
La escala de gravedad específica 60/60 °F compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua, a 15,6 °C.
- Fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Exactitud | ±0,002 g/ml |
| Incrementos | 0.002 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 650 y en el número 1960 (ahora sustituido) de la norma británica 718 |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tipo de lastre | Granalla de acero |
| Intervalo de Baume | De 1 a 1,2 g/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Baja tensión superficial |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,00 a 1,20 g/ml |
| Mostrar más |