Learn More
Brannan™ Hidrómetro de densidad de vidrio sodocálcico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12899197
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12899197
Marca: Brannan™ 10/404/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Calibrado para su uso a 20 °C. El hidrómetro de densidad de vidrio sodocálcico Brannan™ está graduado para medir la densidad relativa/gravedad específica.
Hidrómetro de uso general calibrado para su uso a 20 °C. Graduado para medir la densidad relativa/gravedad específica.
  • Para tensión superficial de 0,700 a 0,800 g/ml.
  • Disparo cargado
  • Longitud de 250 mm
  • Subdivisión de escala de 0,002
  • Precisión de ±0,002 g/ml.
Especificaciones
Tipo Hidrómetro
Exactitud 0.002g/mL
Incrementos 0.002g/mL
Longitud (métrico) 250 mm
Densidad (métrico) De 1,00 a 1,100 g/ml
Tipo de lastre Granalla de acero
Para utilizar con (aplicación) El hidrómetro de densidad se gradúa para medir la densidad relativa/gravedad específica
Intervalo de gravedad específica De 1 a 1,1 g/ml
Temperature of Standardization 20 °C