Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica con vidrio sodocálcico Serie S50
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,7 a 0,75 g/mL
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,9 a 0,95 g/mL
De 0,950 a 1,000 g/ml
De 1,000 a 1,050 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,10 a 1,15 g/mL
De 1,150 a 1,200 g/ml
De 1,20 a 1,25 g/mL
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,300 a 1,350 g/ml
De 1,35 a 1,40 g/mL
De 1,40 a 1,45 g/mL
De 1,45 a 1,50 g/mL
De 1,500 a 1,550 g/ml
De 1,500 a 1,600 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml. Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisiones de escala de 0,002, precisión de ±0,002 de gravedad específica.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Exactitud | 0.002g/mL |
| Incrementos | 0.002 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 650, 916 |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Tipo de lastre | Granalla de acero |
| Para utilizar con (aplicación) | Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,150 a 1,200 g/ml |