Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica con vidrio sodocálcico Serie S50
Hidrómetros de gravedad específica con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
13.20€ - 16.10€
Especificaciones
Cantidad | Paquete de 1 |
---|---|
Tipo | Hidrómetro de gravedad específica Serie S50 |
Exactitud | 0.002g/mL |
Incrementos | 0.002 g/mL |
Certificaciones/conformidad | ISO 650, 916 |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12881458
|
Brannan™
10/918/0 |
De 1,500 a 1,600 g/ml |
15.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12821448
|
Brannan™
10/902/0 |
De 0,750 a 0,800 g/ml |
13.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12831448
|
Brannan™
10/903/0 |
De 0,800 a 0,850 g/ml |
13.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12841448
|
Brannan™
10/904/0 |
De 0,850 a 0,900 g/ml |
13.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12861448
|
Brannan™
10/906/0 |
De 0,950 a 1,000 g/ml |
13.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12881448
|
Brannan™
10/908/0 |
De 1,050 a 1,100 g/ml |
13.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12801458
|
Brannan™
10/910/0 |
De 1,150 a 1,200 g/ml |
16.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12871448
|
Brannan™
10/907/0 |
De 1,000 a 1,050 g/ml |
13.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12821458
|
Brannan™
10/912/0 |
De 1,250 a 1,300 g/ml |
16.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12831458
|
Brannan™
10/913/0 |
De 1,300 a 1,350 g/ml |
16.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12871458
|
Brannan™
10/917/0 |
De 1,500 a 1,550 g/ml |
16.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml. Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisiones de escala de 0,002, precisión de ±0,002 de gravedad específica.Spécification
Paquete de 1 | |
0.002g/mL | |
ISO 650, 916 | |
Granalla de acero |
Hidrómetro de gravedad específica Serie S50 | |
0.002 g/mL | |
190 mm | |
Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua |