Learn More
Brand™ Tubos para cultivo de vidrio sodocálcico
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 105
paquete de 144
paquete de 250
paquete de 344
paquete de 78
Descripción
- Fabricados con vidrio sodocálcico.
- Sin reborde
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Tipo de producto | Tubo de cultivo |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu