Learn More
Brand™ Tubos para cultivo de vidrio sodocálcico
Código de producto. 10411521 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 105
paquete de 144
paquete de 250
paquete de 344
paquete de 78
Código de producto. 10411521
Marca: Brand™ 114106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio sodocálcico. Los tubos de cultivo de vidrio sodocálcico BRAND™ no tienen reborde y son esterilizables en autoclave a 121 °C.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Sin reborde
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 250/Paq.
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo