Learn More
Brand™ Tubos para cultivo de vidrio sodocálcico
Código de producto. 12088359 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 105
paquete de 144
paquete de 250
paquete de 344
paquete de 78
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12088359 125 mm 16 mm paquete de 105
10261261 75 mm 10 mm paquete de 250
12209309 100 mm 16 mm paquete de 78
30243952 125 mm 16 mm paquete de 344
10211361 160 mm 16 mm paquete de 100
30243948 160 mm 16 mm paquete de 344
10411521 75 mm 12 mm paquete de 250
12626215 100 mm 12 mm paquete de 144
8 options
Código de producto. 12088359
Marca: Brand™ 114120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio sodocálcico. Los tubos de cultivo de vidrio sodocálcico BRAND™ no tienen reborde y son esterilizables en autoclave a 121 °C.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Sin reborde
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo