Descripción
- Fabricados con vidrio sodocálcico.
- Sin reborde
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 144/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Tubo de cultivo |