Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo Durham de vidrio sodocálcico
Código de producto. 15822275 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
35 mm
50 mm
Diámetro (métrico):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 300
Código de producto. 15822275
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Detecta la producción de gas por microorganismos. Los tubos de ensayo Durham de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ permiten ver las burbujas de aire que se quedan atrapadas.
  • Se utilizan en microbiología
  • Cargue el tubo Durham con la solución e insértelo bocabajo en un segundo tubo
  • El tubo sin reborde facilita esta tarea
  • Grosor de pared: 0,65mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 30 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad Paquete de 300
Con reborde No
Diámetro (métrico) 6,5 mm