Learn More
BRAND™ Pipetas de Pasteur de vidrio sódico-cálcico
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico y cumplen con las normas ISO 7712. Las pipetas Pasteur de vidrio sódico-cálcico BRAND™ incluyen una punta capilar extensa y larga que resulta ideal para transferir pequeños volúmenes de soluciones acuosas. El extremo de succión con limitación para un tapón de algodón permite la filtración de pequeñas cantidades.
96.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7712 |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 7 mm |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 1000/Paq. |
Estilo de punta | Capilar |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15212699
|
BRAND™
747720 |
225 mm |
96.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Fabricada con vidrio sódico-cálcico.
- Cumple con las normas ISO 7712.
- La punta capilar extensa y larga es ideal para transferir volúmenes pequeños de soluciones acuosas.
- El extremo de succión con limitación para un tapón de algodón permite la filtración de pequeñas cantidades.
Especificaciones
ISO 7712 | |
Vidrio sodocálcico | |
Capilar | |
Pipeta Pasteur |
7 mm | |
1000/Paq. | |
2 ml |