Learn More
BRAND™ Placa Petri de vidrio sodocálcico
Código de producto. p-8011231 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Altura (métrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10624552 100 mm 15 mm paquete de 10
10400873 150 mm 25 mm paquete de 10
10019880 40 mm 12 mm paquete de 10
10450293 60 mm 15 mm paquete de 10
10315571 80 mm 15 mm paquete de 10
10039890 100 mm 20 mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 10624552
Marca: BRAND™ 455742
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Perfectas para aplicaciones de cultivos celulares o microbianos, estas placas de Petri de vidrio sodocálcico ofrecen una excelente calidad de vidrio y fabricación.
  • La tapa y la placa son planas tanto en su interior como en su exterior
  • Libre de burbujas y rayas
  • Bordes cortados pulidos al fuego
  • Adecuados para exposición química a corto plazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio sodocálcico
Forma Redondo
Tipo Placa de Petri
Bordes Bordes cortados pulidos a fuego
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 100 mm