Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Soda lime, Without Rim, Medium Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
Marca: Fisherbrand™ 90101004
11.98 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21661" para aplicar la oferta.
Descripción
- Vidrio sodocálcico
- Sin reborde
- Desechables
Especificaciones
ISO 4142 | |
75 mm | |
Paquete de 100 | |
10 mm |
3 mL | |
Vidrio sodocálcico | |
No | |
1.0 mm |