Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11912198 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
100mm
150mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12mm
16mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11912198 150mm 16mm paquete de 100
12961031 100mm 12mm paquete de 100
11982188 75 mm 10 mm paquete de 100
11922198 150mm 18 mm paquete de 100
4 options
Código de producto. 11912198
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene reactivos y material de ensayo. Los tubos de ensayo sin reborde de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ se suministran en diferentes tamaños para satisfacer sus necesidades.
  • Vidrio sodocálcico
  • Sin borde
  • Desechable 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 150mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 16mm