Descripción
- Vidrio sodocálcico
- Sin borde
- Desechable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Longitud (métrico) | 150mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |