Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11942188 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11942188
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene muestras en tubos de ensayo de vidrio. Los tubos de ensayo con reborde de vidrio sodocálcico son desechables y perfectos para una amplia gama de aplicaciones generales.
  • Tubo de ensayo
  • Vidrio sodocálcico
  • Con borde
  • Grosor de pared: 0.6 mm
  • Dimensiones: 12 diám. x 100 mm de Al
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 100mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Con reborde
Diámetro (métrico) 12mm