Learn More
BRAND™ Mango de cable para cubeta de tinción
Fabricado con acero inoxidable. Para usar con cubeta de tinción. Solicite la cubeta de tinción, la bandeja y el mango de cable por separado.
Marca: BRAND™ 473100
41.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Para utilizar con la bandeja de cubetas de tinción
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Bandeja para cubeta de tinción | |
Wire handle |
Título del producto
BRAND™ Mango de cable para cubeta de tinción > Tamaño de portaobjetos máx.: 76 x 26mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido