Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™
Descripción
- Parte superior con reborde
- Sin etiqueta
- Vidrio sodocálcico transparente.
- Fondo uniforme
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubo de ensayo |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 250 Paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |