Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubos de ensayo de vidrio sodocálcico
Utilice los tubos de ensayo de cultivo celular de vidrio sodocálcico Kimble Chase™ para analizar material de cultivo celular que resulta esencial para el diagnóstico y la experimentación.
Marca: DWK Life Sciences A410016000711
35.48 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Vidrio sodocálcico
- Fondo redondo
- X250
Especificaciones
Fondo redondo | |
100 mm | |
250 Paq. | |
16 mm |
Tubo de ensayo | |
Vidrio sodocálcico | |
Esterilizable en autoclave |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30