Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubos de ensayo de vidrio sodocálcico
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
100mm
160 mm
180 mm
Diámetro (métrico):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
250 PCS
paquete de 250
Descripción
- Vidrio sodocálcico
- Fondo redondo
- X250
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Fondo redondo |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Envase | Paquete de 1000 |
| Diámetro (métrico) | 6,5 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |