Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubos de ensayo de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11873360
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
100mm
160 mm
180 mm
Diámetro (métrico):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
250 PCS
paquete de 250
Código de producto. 11873360
Marca: DWK Life Sciences A407510000611
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los tubos de ensayo de cultivo celular de vidrio sodocálcico Kimble Chase™ para analizar material de cultivo celular que resulta esencial para el diagnóstico y la experimentación.
  • Vidrio sodocálcico
  • Fondo redondo
  • X250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 250 unidad
Diámetro (métrico) 10 mm
Tipo de producto Tubo