Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubos de ensayo de vidrio sodocálcico
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
100mm
160 mm
180 mm
Diámetro (métrico):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
missing translation for 'unitSize'
100 PCS
1000 PCS
250 PCS
paquete de 250
Description
- Vidrio sodocálcico
- Fondo redondo
- X250
Specifications
Specifications
| Tipo de diseño | Fondo redondo |
| Descripción | Tubo de ensayo |
| Longitud (métrico) | 100mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 250 Paq. |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction