Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubos de ensayo de vidrio sodocálcico
Descripción
- Vidrio sodocálcico
- Fondo redondo
- X250
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Fondo redondo |
| Descripción | Tubo de ensayo |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 250 Paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 11,5 mm |