Learn More
BRAND™ Soda Lime Glass Threaded Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Recubrimiento:
Ninguno
revestimiento de etileno-acrilato
Beschreibung
- Frascos redondos de boca estrecha de cristal
- Diseño cuadrado que ahorra espacio
- Disponible con revestimiento de etileno-acrilato o sin revestimiento
- El revestimiento envuelve el frasco de vidrio como una piel de protección
- Si el frasco se rompe, los riesgos de salpicaduras se reducen considerablemente
- La temperatura máxima de funcionamiento de los frascos revestidos es 80 °C
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 ºC
- Con tapón de rosca 45
Spezifikation
Spezifikation
Capacidad (métrico) | 2500 ml |
Recubrimiento | revestimiento de etileno-acrilato |
Color | Ámbar |
Material | Vidrio sodocálcico |