Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Vidrio de cal sodada a DIN 12341
- Bordes esmerilados:
- Reducción de la tensión para minimizar el riesgo de rotura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12341 |
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Vidrios de reloj |
| Acabado interior | Pulido |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |