Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Código de producto. 10389901 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10389901
Marca: BRAND™ 150050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stress-reduced to minimize risk of shattering.
  • Vidrio de cal sodada a DIN 12341
  • Bordes esmerilados:
  • Reducción de la tensión para minimizar el riesgo de rotura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 100 mm