Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Stress-reduced to minimize risk of shattering.
Marca: BRAND™ 150065
50.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.56000kg
Descripción
- Vidrio de cal sodada a DIN 12341
- Bordes esmerilados:
- Reducción de la tensión para minimizar el riesgo de rotura
Especificaciones
DIN 12341 | |
Vidrio sodocálcico | |
Vidrios de reloj | |
125 mm |
Plano | |
Redondo | |
Pulido |