Learn More
Cal sodada, indicando, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450061
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 11450061
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044786.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8006-28-8
Fórmula molecular CaHNaO2
Peso molecular (g/mol) 96.074
Número MDL MFCD00134094
Clave InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
Nombre IUPAC sodio;oxocálcico;hidróxido
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Soda lime
Color Blanco
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons
Nombre del producto
  • Soda lime, indicating
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.