Learn More
Marienfeld Superior™ Láminas portaobjetos para la microscopía de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. p-8010799
Click to view available options
Frosted:
No
Sin esmerilar
Edges:
90°, esmerilado
Corte
Cantidad:
50 piezas en la caja de cartón
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2250
paquete de 2500
Código de producto. 10406701
Marca: Marienfeld Superior™ 1000000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los portaobjetos para microscopio Marienfeld Superior™ para la investigación microscópica y la preparación y el archivo de muestras.
  • Portaobjetos para microscopio para pocillos humectables
  • Fabricados con vidrio sodocálcico de clase hidrolítica tres
  • Conforme a DIN ISO 8037/1
  • Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2500
N.° por paquete 50
Edges Corte
Frosted No
Material Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio
Color Plano
Certificaciones/conformidad Marcado CE, DIN ISO 8037/1
Descripción Portaobjetos para microscopía
Cantidad 50/Paq.
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm