Learn More
Marienfeld Superior™ Vidrios de vigilancia de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. 15261559
Click to view available options
Diámetro (métrico):
90 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15261559
Marca: Marienfeld Superior™ 1720010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use Marienfeld Superior™ Vidrios de reloj de vidrio sódico-cálcico para cubrir vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer etc. o bien como pesafiltros.
  • Fabricados de vidrio sodocálcico de clase hidrolítica 3
  • Con diversos diámetros
  • Bordes pulidos al fuego
  • Sin cadmio y plomo
Especificaciones
Descripción Unidad de embalaje: 10 piezas
Material Vidrio sodocálcico
Forma Round
Tipo Watch Glass
Para utilizar con (aplicación) Para cubrir vasos de precipitados
Para utilizar con (equipo) Utilizado como pesafiltros
Acabado interior Pulido
Diámetro (métrico) 200 mm