Learn More
Sodio 99,8 %, tiras engrasadas, envueltas en papel de aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium |
Color | Gris |
Punto de fusión | 98,0 °C |
Punto de ebullición | 883,0 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
Fórmula lineal | Na |
Cantidad | 250 g |
Índice Merck | 15, 8708 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 23.99 |
Porcentaje de pureza | 99.8% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium, under mineral oil
- Peligro
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.