Learn More
Sodio, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Solid in various forms |
| Cantidad | 1 g |
| Olor | Odorless |
| Presión de vapor | 1.59 hPa (1mm Hg) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |