missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodio para AAS 0,005 mg/l matriz de HNO3 diluido, Fisher Chemical™

Código de producto. 12994535
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium
Concentración 0.005mg/L
CAS 7440-23-5
Envase Frasco
Cantidad 50 mL
Tipo Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
Fórmula molecular Na
Número MDL MFCD00085307
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodio
Peso molecular (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Disolvente o matriz 1% HNO3 (diluted)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado